Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2150,00 zł | |
| 0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2150,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
BN-34, monoclonal
contains
15 mM sodium azide
technique(s)
capture ELISA: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, indirect ELISA: 1:4,000
isotype
IgG1
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Western Blotting (1 paper)
In some applications, localization of biotinylated probes with avidin produces high background levels. Anti-biotin reagents may be substituted for avidin to decrease non-specific binding.
Monoclonal Anti-Biotin antibody produced in mouse is suitable for ELISA at a working dilution of 1:4000 and for western blotting.
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate agarose conjugate | conjugate CY3 conjugate | conjugate FITC conjugate |
| clone BN-34, monoclonal | clone BN-34, monoclonal | clone BN-34, monoclonal | clone BN-34, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| B7653-.2ML | 04061833442043 |
| B7653-100UL | 04061838029843 |