Przejdź do
C5585
Monoklonalnaantybiotyna-Cy3
clone BN-34, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Monoclonal Anti-Biotin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
0.2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2390,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
CY3 conjugate
Clone:
BN-34, monoclonal
Application:
IF, IHC (p)
Citations:
7
2390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
CY3 conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
BN-34, monoclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400, indirect immunofluorescence: 1:200
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Monoklonalna antybiotyna (izotyp IgG1 myszy) pochodzi z hybrydomy BN-34 wytwarzanej przez fuzję komórek szpiczaka myszy i splenocytów immunizowanej myszy. Biotyna jest naturalnie występującą witaminą i koenzymem wymaganym przez komórki w żywych organizmach lub w kulturach.
The antibody recognizes free biotin and biocytin using competitive ELISA. Using indirect ELISA or immuno­histo­chemical staining, the antibody also recognizes biotin conjugated to various immunoglobulins. Specificity is evaluated using biotinylated goat antibodies to human and rabbit antigens coated on multiwell plates.
Immunogen
Biotin-KLH conjugate
Application
Monoklonalne przeciwciało anty-biotyna-Cy3 wytwarzane u myszy zostało użyte w:
  • mikroskopii fluorescencyjnej
  • fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ RNA (FISH){36
  • immunobarwienie
May be substituted for avidin to decrease non-specific binding.
The antibody may be used in amplification techniques, ELISA, immunoblotting, in situ nucleic acid hybridization, flow cytometry, image analysis or confocal microscopy.
In some applications, localization of biotinylated probes with avidin produces high background levels. Anti-biotin reagents may be substituted for avidin to decrease non-specific binding.
Biochem/physiol Actions
Barwniki Cy są fluoroforami niewrażliwymi na pH, które są używane do znakowania DNA, RNA i białek w różnych testach biologicznych.
Monoclonal Anti-Biotin- Cy3 może być stosowany w wielu innych aplikacjach, w których biotyna może być wprowadzona jako etykieta docelowa. Może być stosowany do wykrywania DNA i mRNA za pomocą czułej nieizotopowej hybrydyzacji in situ . Może być również stosowany do wykrywania mikroiniekcji białek cytoszkieletowych haptenizowanych biotyną, umożliwiając badanie wzoru przyłączania i obrotu białek cytoszkieletowych w żywych komórkach.
Physical form
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 1% albuminy surowicy bydlęcej i 15 mM azydku sodu.
Legal Information
Cy jest dystrybuowany na licencji Amersham Biosciences Limited.
Cy3 is a trademark of Cytiva
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C3117F4024A0185
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
clone
BN-34, monoclonal
clone
CY-96, monoclonal
clone
BN-34, monoclonal
clone
BN-34, monoclonal
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
biotin conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the Concentration ?
    1 answer
    1. The concentration of this product varies from lot to lot and may range from 1.0 - 1.2 mg/mL. The lot specific concentration is reported in the batch Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c5585#product-documentation