This product is stored at 2-8°C in the powder form. This item is quite stable in the original sealed vial and is assigned a retest date of 5 years from the date of quality release. The material may be reconstituted in DMSO or Ethanol at 20 mg/mL. Stock solutions may be stored in aliquots, protected from light, for up to 3 months at -20°.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1300,00 zł
Nazwa produktu
4-Bromo-calcium Ionophore A23187, powder
form
powder
Quality Segment
color
yellow
solubility
ethanol: 20 mg/mL, DMSO: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CNc1c(Br)cc2oc(C[C@H]3O[C@@]4(CC[C@H]3C)O[C@@H]([C@H](C)C[C@H]4C)[C@H](C)C(=O)c5ccc[nH]5)nc2c1C(O)=O
InChI
1S/C29H36BrN3O6/c1-14-8-9-29(16(3)11-15(2)27(39-29)17(4)26(34)19-7-6-10-32-19)38-20(14)13-22-33-25-21(37-22)12-18(30)24(31-5)23(25)28(35)36/h6-7,10,12,14-17,20,27,31-32H,8-9,11,13H2,1-5H3,(H,35,36)/t14-,15-,16-,17-,20-,27+,29+/m1/s1
InChI key
LDXQFZZGVTWFCF-FHYGWRBKSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility ethanol: 20 mg/mL, DMSO: soluble | solubility DMSO: 100 mg/mL | solubility DMSO: soluble, ethanol: soluble | solubility ethanol: 5 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL |
| color yellow | color yellow | color yellow | color white to light yellow |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Bromo-calcium Ionophore A23187
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| B7272-1MG | 04061833441671 |
-
Hi, I purchased Brom A 23187 B7272, $300 CAS# 76455-48-6. It says ethanol: 20mg/ml and storage temp: 2-8C. Is it correct? How long is it stable at 2-8C? Can I keep the 2-4 mM ethanol solution at -20C? And how long? Shinako