An absorption extinction coefficient for this compound is not available, as it is not utilized in the quantification process.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 337,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 868,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 990,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
337,00 zł
Nazwa produktu
Calcium Ionophore A23187, ≥98% (TLC), powder
sterility
non-sterile
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to light yellow
solubility
ethanol: 5 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, fungi
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]1(O[C@@]2(CC[C@@H](C)[C@@H](Cc3nc4c(C(O)=O)c(NC)ccc4o3)O2)[C@H](C)C[C@H]1C)[C@H](C)C(=O)c5ccc[nH]5
InChI
1S/C29H37N3O6/c1-15-10-11-29(17(3)13-16(2)27(38-29)18(4)26(33)20-7-6-12-31-20)37-22(15)14-23-32-25-21(36-23)9-8-19(30-5)24(25)28(34)35/h6-9,12,15-18,22,27,30-31H,10-11,13-14H2,1-5H3,(H,34,35)/t15-,16-,17-,18-,22-,27+,29+/m1/s1
InChI key
HIYAVKIYRIFSCZ-CYEMHPAKSA-N
General description
Application
- as an endoplasmic reticulum (ER) stress inducer to study its effect on the expression of the toxoplasma unfolded protein response (UPR) genes
- for the induction of the acrosome reaction
- in skeletal muscle sarcoplasmic reticulum Ca2+ ATPase (SERCA) activity assay
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria, fungi | antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria, fungi | antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria, fungi | antibiotic activity spectrum - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay - | assay - | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility ethanol: 5 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL | solubility DMSO: soluble, ethanol: soluble | solubility - | solubility ethanol: 20 mg/mL, DMSO: soluble |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Could you please provide an absorption extinction coefficient for A23187 so that full recovery from the bottle can be verified?