Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 309,00 zł |
Informacje o tej pozycji
309,00 zł
description
Disodium salt
assay
99%
form
crystals
mol wt
507.2 (ATP), Mr 551.14 (ATP-Na2)
packaging
pkg of 1 g (10519979001), pkg of 5 g (10519987001)
manufacturer/tradename
Roche
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.3H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;3*1H2/q;2*+1;;;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;;;/m1...../s1
InChI key
MWEQTWJABOLLOS-AZGWGOJFSA-L
General description
Application
- in analyzing the ATP turnover cycle of microtubule motors
- for activating the NLR family pyrin domain containing 3 (NLRP3) inflammasome to perform in vitro stimulation of bone marrow-derived dendritic cells (BMDCs)
- for in vitro ubiquitination
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| form crystals | form crystals | form solid | form powder |
| assay 99% | assay ≥98% | assay - | assay ≥99% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| packaging pkg of 1 g (10519979001), pkg of 5 g (10519987001) | packaging pkg of 10 g (10127531001), pkg of 5 g (10127523001) | packaging - | packaging - |
| mol wt 507.2 (ATP), Mr 551.14 (ATP-Na2) | mol wt Mr 507.2 (ATP), Mr 605.2 (ATP-Na2 x 3 H2O) | mol wt - | mol wt - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adenosine 5′-triphosphate disodium salt trihydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?