Przejdź do
B5386
8-Bromoadenosine 3′,5′-cyclic monophosphate
≥97% (HPLC), powder, protein kinase A activator
Synonim(y):
8-Br-A-3:5-MP, 8-Br-cAMP, 8-Bromo-cAMP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
248,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
672,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11BrN5O6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.10
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
245-760-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
591930
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
8-Bromoadenosine 3′,5′-cyclic monophosphate, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
mp
254 °C (dec.) (lit.)
solubility
aqueous base: soluble, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)O[C@H]4[C@H]3O)c(Br)nc12
InChI
1S/C10H11BrN5O6P/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-5(17)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6/h2-3,5-6,9,17H,1H2,(H,18,19)(H2,12,13,14)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChI key
DVKQVRZMKBDMDH-UUOKFMHZSA-N
Application
8-Bromoadenosine 3′,5′-cyclic monophosphate has been used:
  • to treat H295R cells as positive controls for CYP19 induction
  • as a membrane permeable cAMP analog to study its effect on short-circuit current (Isc)
  • to investigate its potential as an inducer of differentiation in Wharton′s jelly-derived mesenchymal stem cells (WJ-MSCs)
Biochem/physiol Actions
8-Bromoadenosine 3′,5′-cyclic monophosphate is a cell-permeable cAMP analog having greater resistance to hydrolysis by phosphodiesterases than cAMP. 8-Bromoadenosine 3′,5′-cyclic monophosphate activates protein kinase A, inhibits growth, decreases proliferation, increases differentiation, and induces apoptosis of cultured cells.
Cell-permeable cAMP analog having greater resistance to hydrolysis by phosphodiesterases than cAMP.
8-bromo-adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate (8-bromo-cAMP), added to hepatocytes during plating helps to increase the acquisition of beta-adrenoceptors.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Other Notes
8-Bromoadenosine 3′,5′-cyclic monophosphate is a membrane-permeable cAMP analog.
Sensitive to light and moisture
Disclaimer
Sensitive to light and moisture.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B7880B2557B3131
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
>97% (HPLC)
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
aqueous base: soluble, clear
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
water: soluble
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
mp
254 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I solubilize 8-Bromoadenosine 3',5'-cyclic monophosphate (Product No. B5386)?
    1 answer
    1. This product is soluble in alkaline conditions. Sigma routinely tests solubility at 50 mg/ml in 1 N ammonium hydroxide.
      Helpful?
  2. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 answer
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. What is the difference between Product No. B5386 and Product No. B7880?
    1 answer
    1. Product No. B5386 is the free acid form of the material, while Product No. B7880 is the sodium salt. The sodium salt aids in the water solubility of the compund.  The biological function of the compounds, once dissolved, is identical.
      Helpful?
  5. How can I store solutions of 8-Bromoadenosine 3',5'-cyclic monophosphate (Product No. B5386)?
    1 answer
    1. The solution should be stored at -20°C, protected from light and will be stable for up to 6 months.