Przejdź do
B5383
(+)-Biotin 4-nitrophenyl ester
Synonim(y):
4-Nitrophenyl (+)-biotinate, d-Biotin p-nitrophenyl ester, BNP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H19N3O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
365.40
UNSPSC Code:
12352000
Beilstein/REAXYS Number:
5795805
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mp
163-165 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)CCCC[C@@H]2SCC3NC(=O)NC23)cc1
InChI
1S/C16H19N3O5S/c20-14(24-11-7-5-10(6-8-11)19(22)23)4-2-1-3-13-15-12(9-25-13)17-16(21)18-15/h5-8,12-13,15H,1-4,9H2,(H2,17,18,21)/t12-,13-,15-/m0/s1
InChI key
YUDNXDTXQPYKCA-YDHLFZDLSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Piffeteau et al.
Biochimica et biophysica acta, 816(1), 77-82 (1985-06-11)
Biotin uptake by Escherichia coli K12 has been reinvestigated. The vitamin uptake is an active process depending on energy and inhibited by uncouplers. The kinetic parameters (Km = 0.27 microM, Vmax = 6.8 pmol/min per mg dry cells) are close
Dirk F H Winkler et al.
Proteomics, 8(5), 961-967 (2008-03-08)
Biotin-labeled peptides are used for numerous biochemical and microbiological applications. Due to the strong affinity of biotin to streptavidin, the detection of biotinylated molecules is very sensitive. A powerful technique for parallel synthesis and high-throughput screening of peptides is the
Biotin-containing reagents.
M Wilchek et al.
Methods in enzymology, 184, 123-138 (1990-01-01)