Kluczowe dokumenty
861650
(+)-Biotin 4-nitrophenyl ester
98%
Synonim(y):
4-Nitrophenyl (+)-biotinate, d-Biotin p-nitrophenyl ester, BNP
Wybierz wielkość
433,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
433,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]25/D +51°, c = 2 in DMF: AcOH (99:1)
mp
163-165 °C (lit.)
rozpuszczalność
methanol: 25 mg/mL, clear, colorless to greenish-yellow
grupa funkcyjna
ester
nitro
thioether
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)CCCC[C@@H]2SCC3NC(=O)NC23)cc1
InChI
1S/C16H19N3O5S/c20-14(24-11-7-5-10(6-8-11)19(22)23)4-2-1-3-13-15-12(9-25-13)17-16(21)18-15/h5-8,12-13,15H,1-4,9H2,(H2,17,18,21)/t12-,13-,15-/m0/s1
Klucz InChI
YUDNXDTXQPYKCA-YDHLFZDLSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?