Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł | |
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1020,00 zł
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
color
white
solubility
H2O: >8 mg/mL
originator
Bayer
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]O[H].CCN1C(C)=C(C(c2ccccc2Cl)C(C([O-])=O)=C1C([O-])=O)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C20H22ClNO6.2Na.H2O/c1-5-22-11(4)14(20(27)28-10(2)3)15(12-8-6-7-9-13(12)21)16(18(23)24)17(22)19(25)26;;;/h6-10,15H,5H2,1-4H3,(H,23,24)(H,25,26);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
QECLOEJXLYHXNF-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: >8 mg/mL | solubility H2O: slightly soluble, ethanol: soluble (Organic solutions are stable for at least 20 days at RT.) | solubility - | solubility DMSO: ~1 mg/mL, 0.1 M NaOH: insoluble, H2O: slightly soluble, methanol: soluble |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition desiccated, protect from light | storage condition - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| B3686-25MG | 04061832444550 |
| B3686-5MG | 04061832444567 |