Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1000,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1000,00 zł
Nazwa produktu
(S)-(−)-Bay K8644, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
yellow
solubility
H2O: slightly soluble, ethanol: soluble (Organic solutions are stable for at least 20 days at RT.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C([C@H]1c2ccccc2C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H15F3N2O4/c1-8-12(15(22)25-3)13(14(21(23)24)9(2)20-8)10-6-4-5-7-11(10)16(17,18)19/h4-7,13,20H,1-3H3/t13-/m0/s1
InChI key
ZFLWDHHVRRZMEI-ZDUSSCGKSA-N
Gene Information
human ... ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97.5% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: slightly soluble, ethanol: soluble (Organic solutions are stable for at least 20 days at RT.) | solubility DMSO: 20 mg/mL, methanol and ethanol: 63 mg/mL, H2O: insoluble | solubility H2O: >8 mg/mL | solubility DMSO: 35 mg/mL, ethanol: 35 mg/mL |
| color yellow | color yellow to dark yellow | color white | color yellow |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?