Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1050,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1810,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1050,00 zł
Nazwa produktu
BSK-H Medium, With sodium bicarbonate, suitable for Borrelia burgdorferi (Qualified)
Quality Segment
sterility
sterile; sterile-filtered
form
liquid
suitability
suitable for Borrelia burgdorferi (Qualified)
application(s)
food and beverages
components
NaHCO3: 2.2 g/L
glucose: 6.0 g/L (Dextro)
phenol red: 0.02124 g/L
HEPES: 6.0 g/L
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Preparation Note
2. Prior to use, we recommend that the medium should be supplemented aseptically with prescreened, sterile-filtered serum to a final concentration of 6%. (See note below)
3. Other supplements may be added aseptically as desired. The nature of the supplement may affect storage conditions and shelf-life of the medium.
NOTE: For best results, serum used to supplement the medium should be prescreened for its ability to support the growth of Borrelia burgdorferi. Prescreened, sterilefiltered Rabbit Serum [Product No. R7136] is available from Sigma.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for Borrelia burgdorferi (Qualified) | suitability suitable for Borrelia burgdorferi | suitability - | suitability - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| sterility sterile; sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) - |
| components NaHCO3: 2.2 g/L | components NaHCO3: 2.068 g/L | components HEPES: 5.42726 g/L | components NaHCO3: 2.101 g/L |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| B3528-1L | 04061833428214 |
| B3528-100ML | 04061833428207 |
| B3528-500ML | 04061833428221 |