Przejdź do
B173
BRL 54443 maleate salt
solid
Synonim(y):
3-(1-Methylpiperidin-4-yl)-1H-indol-5-ol maleate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18N2O · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.38
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Form:
solid
Aby zapytać o ten produkt B173, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN1CCC(CC1)c2c[nH]c3ccc(O)cc23
InChI
1S/C14H18N2O.C4H4O4/c1-16-6-4-10(5-7-16)13-9-15-14-3-2-11(17)8-12(13)14;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,8-10,15,17H,4-7H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
INGCLXPSKXSYND-BTJKTKAUSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Potent 5-HT1E/1F serotonin receptor agonist.
Disclaimer
Photosensitive
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P9233T123P1372
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: >10 mg/mL, DMSO: 12 mg/mL, ethanol: 3 mg/mL
solubility
DMSO: ~12 mg/mL, H2O: insoluble
color
white
color
-
color
white
color
white to off-white
Gene Information
human ... HTR1E(3354), HTR1F(3355)
Gene Information
human ... DRD3(1814)
Gene Information
human ... HRH3(11255)
Gene Information
human ... SLC6A4(6532)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effect of BRL 54443 (3-(1-methylpiperidin-4-yl)-1H-indol-5-ol) a 5-HT1E/1F receptor agonist on general behaviour and maximal electroshock seizure threshold in the rat.
Lightowler, et al.
British Journal of Pharmacology, 123, 237P-237P (1998)
BRL 54443 a potent agonist with selectivity for human cloned 5-HT1E and 5-HT1F receptors.
Brown, et al.
British Journal of Pharmacology, 123, 233P-233P (1998)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
B173-10MG04061832079295
B173-50MG04061832079301