Przejdź do
P1372
Paroxetine maleate salt
≥98% (HPLC), Selective serotonin reuptake inhibitor, solid
Synonim(y):
(3S-trans)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)piperidine maleate salt, BRL-29060, FG-7051
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
699,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2760,00 zł
2346,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H20FNO3 · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
445.44
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
699,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Paroxetine maleate salt, ≥98% (HPLC), solid
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: ~12 mg/mL, H2O: insoluble
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CCNC[C@H]2COc3ccc4OCOc4c3
InChI
1S/C19H20FNO3.C4H4O4/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-,17-;/m0./s1
InChI key
AEIUZSKXSWGSRU-QXGDPHCHSA-N
Gene Information
human ... SLC6A4(6532)
Biochem/physiol Actions
Paroxetine maleate is a selective serotonin reuptake inhibitor; antidepressant.
Paroxetine is a strong cytochrome P450 2D6 isotype (CYP2D6) inhibitor, which reduces the effectiveness of tamoxifen. This phenylpiperidine derivative inhibits clozapine metabolism. Paroxetine is used to treat social phobia, obsessive-compulsive disorder and panic disorder. It is also used to treat the premenstrual dysphoric disorder, post-traumatic stress disorder and chronic headache.
Features and Benefits
This compound is featured on the Biogenic Amine Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Legal Information
Sold with the permission of Glaxo­Smith­Kline
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P9623PHR1804BP1024
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
solid
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ~12 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
white
color
-
color
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)