This product is water soluble. The maximum solubility has not been determined, however, general usage concentrations range from 1 - 2 %. Higher concentrations may become viscous. Heating the solution to 50-60 °C for 5-10 minutes may increase solubility.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97%
form
soluble powder
mol wt
≥700 kDa
loss
≤5% loss on drying
color
white to tan
storage temp.
2-8°C
Application
Highly sensitive probe for detecting nanogram levels of hyaluronan binding proteins (hyaladherins).
Hyaluronan biotin (HA-biotin) may be used as a specific bioaffinity probe to detect HA-binding proteins (hyaladherins), HA-receptors and HA-binding components in tissues and cells. Hyaluronan biotin may be used in the development of affinity binding systems for the immobilization and purification of hyaladherins.[1] HA-biotin may be used in hydrogel development and for drug targeting.[2]
Other Notes
From cocks comb or fermentation.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% | assay - | assay - | assay ≥97.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form soluble powder | form (Solid chunks, fibers or powder) | form powder or chunks (or fibers) | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| color white to tan | color white to pale yellow | color white to off-white | color colorless to white |
| loss ≤5% loss on drying | loss - | loss - | loss - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What should B1557 be diluted in?