Przejdź do
14407
N-(+)-Biotinyl-6-aminohexanoic acid
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
(+)-Biotin-ε-aminocaproic acid, 6-((Biotinoyl)amino)hexanoic acid, Biotin-X, N-(+)-Biotinyl-6-aminocaproic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
803,00 zł
602,25 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2350,00 zł
1762,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H27N3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
357.47
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
706392
602,25 zł
Cena katalogowa803,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
color
colorless to white
mp
220-230 °C (dec.)
cation traces
Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
detection
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C16H27N3O4S/c20-13(17-9-5-1-2-8-14(21)22)7-4-3-6-12-15-11(10-24-12)18-16(23)19-15/h11-12,15H,1-10H2,(H,17,20)(H,21,22)(H2,18,19,23)/t11-,12-,15-/m0/s1
InChI key
CMUGHZFPFWNUQT-HUBLWGQQSA-N
Application
Biotinylation reagent
N-(+)-Biotinyl-6-aminohexanoic acid is suitable to perform biotinylation.
Biochem/physiol Actions
Biotinyl-6-aminohexanoic acid (Biotin-X) may be used in the biosynthesis of biotinylated oligosaccharides. Biotinyl-6-aminohexanoic acid is frequently used as a derivative of N-hydroxysuccinimide ester.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B3770B2643H1759
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
detection
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
cation traces
Ca: ≤20 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
color
colorless to white
color
-
color
-
color
white to off-white
mp
220-230 °C (dec.)
mp
-
mp
-
mp
212 °C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)