Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 974,00 zł |
Informacje o tej pozycji
974,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
indirect ELISA: 1:150,000, quantitative precipitin assay: 2.0 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source goat | biological source rabbit |
| technique(s) indirect ELISA: 1:150,000, quantitative precipitin assay: 2.0 mg/mL | technique(s) indirect ELISA: 1:80,000, quantitative precipitin assay: 3.0-4.0 mg/mL | technique(s) indirect ELISA: 1:30,000, quantitative precipitin assay: 3.0-4.5 mg/mL | technique(s) indirect ELISA: 1:60,000, quantitative precipitin assay: 2.5 mg/mL |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form whole antiserum |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Bovine IgG (whole molecule) antibody produced in rabbit
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| B1395-2ML | 04061833422274 |