Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11N5ClF
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.71
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Aby zapytać o ten produkt B1186, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: soluble >5 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)\C=N\c1c(cnn1-c2ccc(F)c(Cl)c2)C#N
InChI
1S/C13H11ClFN5/c1-19(2)8-17-13-9(6-16)7-18-20(13)10-3-4-12(15)11(14)5-10/h3-5,7-8H,1-2H3/b17-8+
InChI key
MNCYLHJHZOUDLB-CAOOACKPSA-N
Biochem/physiol Actions
Binucleine 2 is a cytokinesis inhibitor.
Cytokinesis inhibitor.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: soluble >5 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| B1186-2MG | 04061833258583 |
| B1186-5MG | 04061833258590 |