Przejdź do
SML2689
EN6
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-(3-Acrylamido-4-fluorophenyl)-1-(2-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide, N-[4-Fluoro-3-[(1-oxo-2-propen-1-yl)amino]phenyl]-1-(2-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzSchnelldorf Distribution
364,00 zł
25 mg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzSchnelldorf Distribution
1470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H14F2N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
364,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=C(NC(C=C)=O)C=C(NC(C2=CN(C3=C(F)C=CC=C3)N=C2)=O)C=C1
InChI key
SUSXQEYPNDORDQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Autophagy activator that upregulates lysosomal v-ATPase activity and induces its decoupling from Rag GTPases by covalently targeting v-ATPase subunit ATP6V1A Cys277.
EN6 is an autophagy activator that simultaneously upregulates lysosomal vacuolar H(+)-ATPase (v-ATPase) activity and induces its decoupling from the Rag GTPases by covalently targeting v-ATPase subunit ATP6V1A Cys277. EN6 blocks mTORC1 lysosomal recruitment & activation (1-4 hr 25 μM EN6 pretreatment prior to 10-min amino acids (AA) stimulation of AA-starived HEK293) and clears cellular TDP-43 aggregates (25 μM; U2OS with inducible TDP-43). When administered in mice in vivo (50 mg/kg ip.), EN6 inhibits mTORC1 signaling and activates autophagy in both skeletal muscle and heart tissue. Unlike bafilomycin A1 (BafA1), EN6 activates, but not inhibits v-ATPase catalytic activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1392SML1241SML2922
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder (flocculent)
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)