Przejdź do
B112
(±)-Bay K8644
≥97.5% (HPLC), Calcium channel agonist, powder
Synonim(y):
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-5-nitro-4-(2-[trifluoromethyl]phenyl)pyridine-3-carboxylic acid methyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1510,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6030,00 zł
5125,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H15F3N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.30
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(±)-Bay K8644, calcium channel agonist
Quality Segment
assay
≥97.5% (HPLC)
form
powder
color
yellow to dark yellow
mp
168-170  °C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, methanol and ethanol: 63 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C(OC)=O)C(C2=CC=CC=C2C(F)(F)F)C([N+]([O-])=O)=C(C)N1
InChI
1S/C16H15F3N2O4/c1-8-12(15(22)25-3)13(14(21(23)24)9(2)20-8)10-6-4-5-7-11(10)16(17,18)19/h4-7,13,20H,1-3H3
InChI key
ZFLWDHHVRRZMEI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
(±)-Bay K8644 has been used as an agonist for voltage sensitive calcium channels (VSCCs) in interneurons, L-type calcium channel (LTCC) in human embryonic kidney 293 cells and viscerofugal neurons.
Biochem/physiol Actions
(±)-Bay K8644 is a 1,4-dihydropyridine (DHP) derivative and an agonist for L-type Ca2+ channels. However, it′s enantiomers (-)-BAY k8644 and (+)-BAY k8644 have opposing functionality with respect to Ca2+ channels as high-potency agonist and low-potency antagonist, respectively. (±)-Bay K8644 increases influx of Ca2+ specifically at voltage-gated calcium channels. It constricts blood vessels and heart contraction.
Increases influx of Ca2+ specifically at voltage-gated calcium channels.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B133SML1903SML1268
assay
≥97.5% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Gene Information
rat ... Cacna1c(24239)
Gene Information
human ... ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369)
Gene Information
-
Gene Information
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, H2O: insoluble, methanol and ethanol: 63 mg/mL
solubility
H2O: slightly soluble, ethanol: soluble (Organic solutions are stable for at least 20 days at RT.)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)