Przejdź do
B0753
2,3-Butanedione monoxime
≥98% (GC), powder, ATP-sensitive K⁺ and Ca²⁺ channel inhibitor
Synonim(y):
BDM, Biacetyl monoxime, Diacetyl monoxime
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
287,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
409,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2470,00 zł
2099,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C(=NOH)COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.10
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-348-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605582
Assay:
≥98%
Form:
powder
Quality level:
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2,3-Butanedione monoxime, ≥98%
Quality Level
assay
≥98%
form
powder
bp
185-186 °C (lit.)
mp
75-78 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)\C(C)=N\O
InChI
1S/C4H7NO2/c1-3(5-7)4(2)6/h7H,1-2H3/b5-3+
InChI key
FSEUPUDHEBLWJY-HWKANZROSA-N
Gene Information
human ... KCNB1(3745)
Application
2,3-Butanedione monoxime has been used:
  • in single-molecule myosin V motility assays
  • as an anesthetic in the approach of imaging transgenic animals
  • to reduce rigor tension in muscle fibres
  • as a media component for mice cardiomyocytes culture
Biochem/physiol Actions
2,3-Butanedione monoxime is inhibitor of ATP-sensitive K+ and Ca2+ channels.
DRK1 is a delayed rectifier (Kv2.1) cloned K+ channel from rat brain with consensus sites for protein kinase-dependent phosphorylation that might be expected to be functionally regulated by phosphorylation. 2,3-Butanedione monoxime (BDM) chemically removes phosphate groups from many proteins, and its action on DRK1 channels was examined after expression of DRK1 cRNA in Xenopus oocytes. In two-microelectrode voltage-clamp experiments, the application of 2,3-Butanedione monoxime to the bath inhibited DRK1 current (ki = 16.6 mM, H = 0.96) rapidly and reversibly, with a time course similar to the time course of solution change within the bath. DRK1 current was inhibited at all potentials; the time course of current activation, deactivation and inactivation were unaffected by 2,3-Butanedione monoxime. In inside-out patch-clamp experiments, the application of 2,3-Butanedione monoxime to the cytoplasmic surface similarly inhibited channel activity rapidly and reversibly (ki = 10.7 mM, H = 1.01) in the absence of rephosphorylating substrates. These results are inconsistent with a phosphatase effect, because such an effect should be irreversible in cell-free, ATP-free patches. Instead, the results suggest that 2,3-Butanedione monoxime can inhibit DRK1 channels directly from inside or outside of the membrane.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
31550I0404B85307
assay
≥98%
assay
≥98.0% (N), ≥99.0%
assay
≥98% (HPLC)
assay
97%
form
powder
form
solid
form
solid
form
liquid
mp
75-78 °C (lit.)
mp
75-76 °C, 75-78 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Gene Information
human ... KCNB1(3745)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... ACHE(43), BCHE(590), CES1(1066)
bp
185-186 °C (lit.)
bp
185-186 °C (lit.)
bp
-
bp
88 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effect of strain on actomyosin kinetics in isometric muscle fibers
Siththanandan VB, et al.
Biophysical Journal, 90(10), 3653-3665 (2006)
Deficiency of mouse mast cell protease 4 mitigates cardiac dysfunctions in mice after myocardium infarction
Wang Yunzhe, et al.
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease (2019)
A transgenic approach to live imaging of heparan sulfate modification patterns
Glycosaminoglycans, 253-268 (2015)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
B0753-1KG04061826221181
B0753-25G04061833419991
B0753-500G04061832569222
B0753-100G04061833419984