Przejdź do
B85307
2,3-Butanedione
97%
Synonim(y):
Biacetyl, Diacetyl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
191,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
249,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
742,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COCOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.09
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-069-8
Beilstein/REAXYS Number:
605398
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
191,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
52.2 mmHg ( 20 °C)
assay
97%
form
liquid
autoignition temp.
345 °C
refractive index
n20/D 1.394 (lit.)
bp
88 °C (lit.)
density
0.981 g/mL (lit.)
functional group
ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3
InChI key
QSJXEFYPDANLFS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Inactivates aminopeptidase-N. Cyclocondensation with amines has been used to form triazine and pteridine ring systems. Also used as a precursor to α-diones.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
6327591103831550
description
97%
description
97%
description
analytical standard
description
for spectrophotometric det. of urea, ≥99.0%
assay
97%
assay
97%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.0% (N), ≥99.0%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
solid
form
-
form
solid
refractive index
n20/D 1.394 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.394 (lit.)
refractive index
-
density
0.981 g/mL (lit.)
density
-
density
0.981 g/mL (lit.)
density
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,3-Butanedione
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
44.6 °F - closed cup
flash_point_c
7 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, Heavyweight Gloves, Safety Clothing, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. I need a food grade version of diacetyl. Is this version food grade?
    1 answer
    1. The product is not food grade. A food grade version of this product is not currently supplied.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?