Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 905,00 zł | |
| 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
905,00 zł
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
mouse
technique(s)
direct ELISA: 1:200,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:300, western blot: 1:300,000-1:600,000 using using Hela cells extract
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate biotin conjugate | conjugate biotin conjugate | conjugate biotin conjugate | conjugate biotin conjugate |
| technique(s) direct ELISA: 1:200,000, western blot: 1:300,000-1:600,000 using using Hela cells extract, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:300 | technique(s) direct ELISA: 1:50,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:300, western blot: 1:200,000-1:400,000 using total cell extract of HeLa cells | technique(s) direct ELISA: 1:200,000-1:300,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200, western blot: 1:400,000-1:800,000 using total cell extract of HeLa cells | technique(s) direct ELISA: 1:160,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400, western blot (chemiluminescent): 1:300,000 using total cell extract of HeLa cells (5-10 μg/well) |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity - | species reactivity - |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Mouse IgG (Fab specific)–Biotin antibody produced in goat
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| B0529-1ML | 04061833419908 |
| B0529-.5ML | 04061837514784 |