This product has not been tested on microalgae.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3720,00 zł
usage
sufficient for 200 tests
Quality Segment
packaging
pkg of 1 kit
technique(s)
flow cytometry: suitable
application(s)
cell analysis
detection
detection method
fluorometric
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Rapid labeling of cells. Cell staining takes only 10 minutes.
- No cell fixation or processing required, reducing the detection time and allowing the cells to be used for further study.
- 6-Carboxyfluorescein diacetate secondary dye is included with the kit to differentiate apoptotic cells from viable and necrotic cells.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) flow cytometry: suitable | technique(s) flow cytometry: suitable | technique(s) protein quantification: suitable | technique(s) - |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - |
| packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 1 kit |
| usage sufficient for 200 tests | usage (20 tests) | usage 1 kit sufficient for 2,000 tests | usage 1 kit sufficient for 1,000 tests |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method colorimetric, fluorometric | detection method colorimetric |
Tylko elementy zestawu
- Annexin V Cy3.18 Conjugate from human placenta, buffered aqueous solution 10 μg
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Testy apoptozy komórkowej do wykrywania zaprogramowanej śmierci komórki przy użyciu aneksyny V, kaspazy i testów fragmentacji DNA TUNEL.
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| APOAC-1KT | 04061833418819 |
-
can we use this kit used for microalgae cells