Przejdź do
A9861
Auraptene
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
7-Geranyloxycoumarin, 7-[[(2E)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl]oxy]-2H-1-benzopyran-2-one, Aurapten
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
439,45 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H22O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.38
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
439,45 zł
Cena katalogowa517,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C19H22O3/c1-14(2)5-4-6-15(3)11-12-21-17-9-7-16-8-10-19(20)22-18(16)13-17/h5,7-11,13H,4,6,12H2,1-3H3/b15-11+
InChI key
RSDDHGSKLOSQFK-RVDMUPIBSA-N
General description
Auraptene (7-geranyloxycoumarin) is a prenyloxycoumarin, that is abundantly present in nature. It is produced by several plant species, such as Rutaceae and Umbeliferae (Apiaceae) families.
Biochem/physiol Actions
Auraptene is an ACAT inhibitor and estrogen receptor modulator.
Auraptene is an estrogen receptor modulator that also acts as an ACAT inhibitor. It displays anti-tumor effects in several xenograft and chemically-induced murine tumor models. Auraptene induces apoptosis and is anti-proliferative in cancer cell lines. It has agonistic properties against PPARs, and interferes with lipid and cholesterol production by inhibiting ACAT (IC50 = 4 uM).
Auraptene (7-geranyloxycoumarin) possesses anti-oxidant, anti-bacterial, anti-inflammatory and anti-tumor activities.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E137954826SML3107
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.45% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
95% ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
-
color
-
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)