Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.38
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[o]1c2c(c(c(c(c2)O)CC=C(C)C)OC)cc([c]1=O)c3c(cc(cc3)O)O
InChI
1S/C21H20O6/c1-11(2)4-6-14-18(24)10-19-16(20(14)26-3)9-15(21(25)27-19)13-7-5-12(22)8-17(13)23/h4-5,7-10,22-24H,6H2,1-3H3
InChI key
NZYSZZDSYIBYLC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Glycycoumarin is an isoflavone from vegetable roots including licorice that exhibits potent hepatoprotective effects. Glycycoumarin protects hepatocytes through activation of autophagy and mitigation of ER stress/GSK-3 –JNK/CHOP-mitochondria cascade activation. Also, it appears to alleviate acetaminophen-induced liver injury through sustained autophagy.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SML3107-5MG | 04065266693324 |
| SML3107-25MG | 04065266693317 |