Przejdź do
A9834
2-Amino-5,6-dihydro-6-methyl-4H-1,3-thiazine
≥98%
Synonim(y):
AMT
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10N2S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.67
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
1540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CC1CCN=C(N)S1
InChI
1S/C5H10N2S.ClH/c1-4-2-3-7-5(6)8-4;/h4H,2-3H2,1H3,(H2,6,7);1H
InChI key
HVJCRMIQAMEJNM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... FPGS(2356)
Biochem/physiol Actions
As a selective type II (inducible) nitric oxide synthase (NOS) inhibitor, AMT was tested against LPS-induced inflammation in rats.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M6500C13408H7654
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
assay
≥98%
assay
≥98% (titration)
assay
98%
assay
≥98% (TLC)
Gene Information
human ... FPGS(2356)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
powder or crystals
form
crystalline powder, powder or crystals
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A9834-10MG04061833267660