Przejdź do
A9650
Angiotensin I human acetate salt hydrate
≥90% (HPLC), powder, suitable for mammalian cell culture
Synonim(y):
5-Ile-angiotensin I, 5-Isoleucine-angiotensin I, Pepsitensin, Proangiotensin, Hypertensin I
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
173,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
668,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3650,00 zł
3102,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C62H89N17O14 · xC2H4O2 · yH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1296.48 (anhydrous free base basis)
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42020611
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥90% (HPLC)
Biological source:
human
Mol wt:
1296 Da by calculation (Average Mass)
173,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
mol wt
1296 Da by calculation (Average Mass)
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
acetic acid: 25 mg/mL, clear, colorless
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.CC(O)=O.CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]cn2)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@H](Cc5c[nH]cn5)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C62H89N17O14.2C2H4O2/c1-7-35(6)51(78-56(87)44(25-37-17-19-40(80)20-18-37)74-58(89)50(34(4)5)77-53(84)42(15-11-21-68-62(64)65)71-52(83)41(63)28-49(81)82)59(90)75-46(27-39-30-67-32-70-39)60(91)79-22-12-16-48(79)57(88)73-43(24-36-13-9-8-10-14-36)54(85)72-45(26-38-29-66-31-69-38)55(86)76-47(61(92)93)23-33(2)3;2*1-2(3)4/h8-10,13-14,17-20,29-35,41-48,50-51,80H,7,11-12,15-16,21-28,63H2,1-6H3,(H,66,69)(H,67,70)(H,71,83)(H,72,85)(H,73,88)(H,74,89)(H,75,90)(H,76,86)(H,77,84)(H,78,87)(H,81,82)(H,92,93)(H4,64,65,68);2*1H3,(H,3,4)/t35-,41-,42-,43-,44-,45+,46-,47-,48-,50-,51-;;/m0../s1
InChI key
CKIFOTYDIFUKEP-AUVUXLIHSA-N
Gene Information
human ... AGT(183)
General description
Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-OH.2CH3COOH.6H2O
Angiotensinogen (Angiotensin I) is a renin substrate, which is produced by the liver.
Research area: Cell Signaling
Application
Angiotensin I human acetate salt hydrate has been used:
  • as an external calibration standard, it was applied to α-cyano-4-hydroxycinnamic acid (CHCA) and 2,5-dihydroxybenzoic acid (DHB) matrix,
  • to prepare angiotensin I solution gravimetrically for hydrolysis and also used as a model peptide to demonstrate SI (système international) -traceable amino acid analysis
  • as an analyte to deposit on the target in the study of on-line single droplet deposition for matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) mass spectrometry[1]
Biochem/physiol Actions
Angiotensin I is a putative neurotransmitter. It is the precursor of angiotensin II and of angiotensin fragment 1-7, which are the hormones involved in regulation of fluid volume and the release of aldosterone.
Putative neurotransmitter; precursor of angiotensin II and of angiotensin fragment 1-7.
Angiotensin is a component of the renin-angiotensin aldosterone system (RAAS). This hormonal circulating system[2] aids in regulating blood pressure by modulating potassium secretion, vascular tone, and sodium and water reabsorption. RAAS also participates in fibrosis, apoptosis, and inflammation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A9525SRP3069G9145
biological source
human
biological source
synthetic
biological source
human
biological source
human
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mol wt
1296 Da by calculation (Average Mass)
mol wt
-
mol wt
~7.6 kDa
mol wt
-
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
solubility
acetic acid: 25 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. 「A9650 アンジオテンシン I (ヒト) 酢酸塩 水和物」 本製品の由来はヒト組織からの抽出物になりますでしょうか。あるいは化学合成品でしょうか。 ご教示いただけるとありがたいです。
    1 answer
    1. This product is chemically synthesized.