Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 499,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2360,00 zł 2006,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H16N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.29
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
499,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Atipamezole, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to brown
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CCC1(Cc2ccccc2C1)c3c[nH]cn3
InChI
1S/C14H16N2/c1-2-14(13-9-15-10-16-13)7-11-5-3-4-6-12(11)8-14/h3-6,9-10H,2,7-8H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
HSWPZIDYAHLZDD-UHFFFAOYSA-N
General description
Atipamezole has an imidazole structure and gets localized in the central nervous system on administration.[1]
Application
Biochem/physiol Actions
Atipamezole elicits affinity towards adrenoreceptor subtypes namely α2A, α2B and α2C. High levels of atipamezole impairs cognitive functions. It also reverses the adrenoreceptor agonist functionalities.[1] Atipamezole shows no affinity towards muscarinic[1] and dopamine or neurotransmitter receptors.[4] Atipamezole when used along with morphine elicits antinociceptive effects.[5]
Atipamezole is a selective α2 adrenergic blocker. Atipamezole is more potent than yohimbine; it is very selective for α2 adrenergic vs α1 sites, but not selelctive for α2 subtypes.
Atipamezole is a selective α2 adrenergic blocker; neutral antagonist
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the α2-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: ≥30 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: ≥20 mg/mL, H2O: ≥20 mg/mL |
| color white to brown | color white to beige | color off-white | color white to off-white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?