Przejdź do
PZ0143
PF-4708671
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-((4-(5-Ethylpyrimidin-4-yl)piperazin-1-yl)methyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
588,00 zł
499,80 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2380,00 zł
2023,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21F3N6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.41
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
499,80 zł
Cena katalogowa588,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CCC(C=NC=N1)=C1N2CCN(CC3=NC4=C(C=CC(C(F)(F)F)=C4)N3)CC2
InChI
1S/C19H21F3N6/c1-2-13-10-23-12-24-18(13)28-7-5-27(6-8-28)11-17-25-15-4-3-14(19(20,21)22)9-16(15)26-17/h3-4,9-10,12H,2,5-8,11H2,1H3,(H,25,26)
InChI key
FBLPQCAQRNSVHB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... RPS6KB1(6198)
mouse ... Rps6kb1(72508)
rat ... Rps6kb1(83840)
Biochem/physiol Actions
PF-4708671 is a selective p70 ribosomal S6 kinase (S6K1) inhibitor.
PF-4708671 is a selective p70 ribosomal S6 kinase (S6K1) inhibitor. PF-4708671 inhibits S6K1 with a Ki of 20 nM and IC50 of 160 nM, while having no effect on the closely related RSK and MSK kinases.
Features and Benefits
This compound is featured on the PKB/Akt page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4502683HPA039442SAB1404335
description
≥98% (HPLC)
description
affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
clone 1E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
off-white
color
-
color
-
color
-
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)