Przejdź do
A9396
Adenosine 2′-monophosphate
≥98% (HPLC), yeast, powder
Synonim(y):
Adenosine 2′-monophosphoric acid, phosphoadenosine, 2′-AMP, 2′-Adenylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1840,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N5O7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.22
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
Assay:
≥98% (HPLC)
Biological source:
yeast
Form:
powder
Solubility:
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
1840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Adenosine 2′-monophosphate, from yeast
biological source
yeast
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC=NC2=C1N=CN2[C@H]3[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3.[H]O[H].NC4=NC=NC5=C4N=CN5[C@H]6[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H](CO)O6
InChI
1S/C10H14N5O7P/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(22-23(18,19)20)6(17)4(1-16)21-10/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI key
QDFHPFSBQFLLSW-KQYNXXCUSA-N
General description
Adenosine 2′-monophosphate (2’-AMP) is an adenine nucleotide having single phosphate group esterified to the sugar moiety in the 2′-position.
Application
Adenosine 2′-monophosphate (2′-AMP) is a metabolite produced from hydrolysis of 2′,3′-cAMP. 2′-AMP inhibits proliferation of preglomerular vascular smooth muscle cells and glomerular mesangial cells via A2B receptors. 2′-AMP is used in the synthesis of a new photoaffinity lable for the coenzyme site of porcine NADP-specific isocitrate dehydrogenase. 2′,3′-cAMP and 2′-AMP represent a new unexplored pathway for adenosine-based cell regulation.
Biochem/physiol Actions
AMP serves as a key component of several compounds, including coenzyme A, which plays an essential role in energy metabolism, as well as certain key redox cofactors such as NAD+, NADP+, and FAD. Furthermore, AMP is one of the key components of RNA, which is essential for protein synthesis and other biological processes in cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A9272A2252A1752
biological source
yeast
biological source
yeast
biological source
yeast
biological source
yeast
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97%
assay
≥99%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
1 M NH4OH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless, H2O: soluble (with addition of mild alkali)
solubility
H2O: soluble
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)