Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 734,00 zł | |
| 500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3490,00 zł | |
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4670,00 zł 3969,50 zł |
Informacje o tej pozycji
734,00 zł
Nazwa produktu
Adenosine 3′-monophosphate, from yeast
biological source
yeast
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H14N5O7P/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(17)7(4(1-16)21-10)22-23(18,19)20/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI key
LNQVTSROQXJCDD-KQYNXXCUSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source yeast | biological source yeast | biological source yeast | biological source yeast |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% | assay ≥99% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| solubility 1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility 1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility 1 M NH4OH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless, H2O: soluble (with addition of mild alkali) | solubility H2O: soluble |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A9272-1G | 04061826688458 |
| A9272-100MG | 04061833401651 |
| A9272-500MG | 04061833258545 |