Przejdź do
A9275
Avidin from egg white
BioUltra, lyophilized powder, ≥10 units/mg protein (E1%/280), ≥98% (SDS-PAGE)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
184,00 zł
2 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
251,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
461,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
844,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352203
EC Number:
215-783-6
NACRES:
NA.46
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥98% (SDS-PAGE)
Biological source:
egg white
Mol wt:
glycoprotein 66 kDa, subunit 16 kDa
184,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
egg white
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
specific activity
≥10 units/mg protein (E1%/280)
mol wt
glycoprotein 66 kDa, subunit 16 kDa
storage temp.
2-8°C
General description
Avidin protein is a homotetrameric protein (68kDa) that is obtained from egg whites. This egg protein binds strongly to biotin. Thus, avidin-biotin association has been utilized in immunoassays to detect the localization of antigens in tissues[1]. The use of avidin-biotin immunoassay enhances the sensitivity of the technique and facilitates the detection of antigens in low quantities.
Application
Avidin egg white was used in an assay using functionalized xenon as a biosensor to detect biotin-avidin binding. Egg white was used at 80 nmol.
Egg white avidin has been used as a cross-linker for biotin-conjugated antibodies[2]. The product has also been used as a blocking agent in ELISA applications[3].
Preparation Note
Affinity purified
Other Notes
One unit will bind 1.0 μg of d-biotin.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A9207A3151A2050
biological source
egg white
biological source
egg white
biological source
avidin from egg white, enzyme from horseradish
biological source
-
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
-
mol wt
glycoprotein 66 kDa, subunit 16 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
form
lyophilized powder
form
aqueous glycerol suspension
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
specific activity
≥10 units/mg protein (E1%/280)
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Avidin from egg white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)