Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 942,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H25NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.44
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
942,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
AM580, ≥98% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)CCC(C)(C)c2cc(ccc12)C(=O)Nc3ccc(cc3)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO3/c1-21(2)11-12-22(3,4)18-13-15(7-10-17(18)21)19(24)23-16-8-5-14(6-9-16)20(25)26/h5-10,13H,11-12H2,1-4H3,(H,23,24)(H,25,26)
InChI key
SZWKGOZKRMMLAJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... RARA(5914), RARB(5915)
General description
AM580 is a retinobenzoic derivative and a RAR-α (retinoic acid receptor-α) agonist. It stimulates the maturation of granulocytes in NB4 promyelocytic leukemia cell line and APL (acute promyelocytic leukemia) blasts. AM580 suppresses endometrial cancer cell proliferation.
Application
Retinoid derivative used for gene expression studies of leukemia-retinoic acid receptor (PHL-RAR) cell line differentiation.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| Gene Information human ... RARA(5914), RARB(5915) | Gene Information human ... ADRB3(155) | Gene Information - | Gene Information - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Endocrinologia Experimentalis (2012)
Chunyue Yin et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 56(5), 1958-1970 (2012-04-11)
Hepatic stellate cells (HSCs) are liver-specific mesenchymal cells that play vital roles in liver development and injury. Our knowledge of HSC biology is limited by the paucity of in vivo data. HSCs and sinusoidal endothelial cells (SECs) reside in close
You-Hong Cheng et al.
Journal of molecular endocrinology, 46(2), 139-153 (2011-02-12)
Previous studies have indicated that retinoic acid (RA) may be therapeutic for endometrial cancer. However, the downstream target genes and pathways triggered by ligand-activated RA receptor α (RARα) in endometrial cancer cells are largely unknown. In this study, 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A8843-5MG | 04061832952970 |