Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 442,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H25NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
442,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CC1(C)CCC(C)(C)c2cc(NC(=O)c3ccc(cc3)C(O)=O)ccc12
InChI
1S/C22H25NO3/c1-21(2)11-12-22(3,4)18-13-16(9-10-17(18)21)23-19(24)14-5-7-15(8-6-14)20(25)26/h5-10,13H,11-12H2,1-4H3,(H,23,24)(H,25,26)
InChI key
MUTNCGKQJGXKEM-UHFFFAOYSA-N
Application
Tamibarotene has been used to study its mode of action and therapeutic potential.[1]
Biochem/physiol Actions
Tamibarotene (Am80) is a RAR α agonist.
Tamibarotene (Am80) is a RAR α agonist. Tamibarotene was developed to overcome resistance to ATRA and is currently approved in Japan for treatment of recurrent acute promyelocytic leukemia (APL). The compound induces HL-60 cells differentiation and apoptosis. Similarly to TTNPB, the compound neither binds to nor transactivates the RXRs. In contrast to TTNPB (pan RAR agonist), Tamibarotene is rather specific toward RAR α. The compound is approximate 10 times more potent than ATRA.
Tamibarotene is a synthetic retinoid drug, highly stable and potent inducer of differentiation than ATRA (all-trans retinoic acid).[2] It showed mild growth inhibition in myeloma cells and HUVECs (human umbilical vein endothelial cell).
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Preparation Note
Tamibarotene is soluble in DMSO at a concentration that is greater than or equal to 10 mg/ml.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to off-white | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?