Przejdź do
A8292
Acetobromo-α-D-glucuronic acid methyl ester
≥93% (GC)
Synonim(y):
(2,3,4-Tri-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl bromide)uronic acid methyl ester, Bromo-2,3,4-tri-O-acetyl-α-D-glucopyranuronic acid methyl ester, Methyl acetobromo-α-D-glucuronate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H17BrO9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
397.17
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
244-203-4
Beilstein/REAXYS Number:
96281
MDL number:
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥93% (GC)
form
powder
optical activity
[α]/D 188 to 198 °, c = 1% (w/v) in ethyl acetate
color
white
mp
80-110 °C (lit.)
solubility
ethyl acetate: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C13H17BrO9/c1-5(15)20-8-9(21-6(2)16)11(13(18)19-4)23-12(14)10(8)22-7(3)17/h8-12H,1-4H3/t8-,9-,10+,11-,12-/m0/s1
InChI key
GWTNLHGTLIBHHZ-SVNGYHJRSA-N
Application
Acetobromo-α-D-glucuronic acid methyl ester is used for the synthesis of HMR1098-S-Glucuronide Methyl Ester, a new K-ATP-blocking agent being developed as a drug for prevention of sudden cardiac death.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A1750A7562292842
assay
≥93% (GC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥93% (TLC)
assay
97%
solubility
ethyl acetate: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
chloroform: soluble 5 mg/mL
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mp
80-110 °C (lit.)
mp
88.5 °C ((191.3 °F ))
mp
-
mp
164-165 °C (lit.)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
John C Quindry et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 299(1), H175-H183 (2010-05-04)
The mechanisms responsible for anti-arrhythmic protection during ischemia-reperfusion (IR) in exercised hearts are not fully understood. The purpose of this investigation was to examine whether the ATP-sensitive potassium channels in the mitochondria (mito K(ATP)) and sarcolemma (sarc K(ATP)) provide anti-arrhythmic
Katarzyna Choma et al.
Journal of bioenergetics and biomembranes, 41(4), 323-334 (2009-10-13)
Mitochondrial potassium channels in the brain have been suggested to have an important role in neuroprotection. The single channel activity of mitochondrial potassium channels was measured after reconstitution of the purified inner membrane from rat brain mitochondria into a planar
Brian T Ethell et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 31(8), 1027-1034 (2003-07-18)
HMR1098, a novel KATP-blocking agent, is metabolized to form an S-glucuronide in rat and dog bile. Synthesis of the S-glucuronide metabolite was studied in human liver and kidney microsomes. Recombinant UPD-glucuronosyltransferases (UGTs) were screened for activity, and kinetic analysis was
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A8292-5G04061832387130
A8292-1G04061826055847