Przejdź do
A8138
8-(6-Aminohexyl)aminoadenosine 3′:5′-cyclic monophosphate
~98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2420,00 zł
2057,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H26N7O6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
443.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352208
2057,00 zł
Cena katalogowa2420,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~98%
Quality Level
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCCCCCNc1nc2c(N)ncnc2n1[C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)O[C@H]4[C@H]3O
InChI
1S/C16H26N7O6P/c17-5-3-1-2-4-6-19-16-22-10-13(18)20-8-21-14(10)23(16)15-11(24)12-9(28-15)7-27-30(25,26)29-12/h8-9,11-12,15,24H,1-7,17H2,(H,19,22)(H,25,26)(H2,18,20,21)/t9-,11-,12-,15-/m1/s1
InChI key
WCWLOZYNRVLFOG-SDBHATRESA-N
Application
Cyclic AMP analog which shows partially selective agonist activity with Type I cAMP-dependent protein kinase isozyme.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M9131A9376D6375
assay
~98%
assay
≥98%
assay
≥93%
assay
98-100%
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jody L Swift et al.
Biointerphases, 5(4), 139-148 (2011-01-12)
Fluorescence microscopy methods including total internal reflection fluorescence and confocal laser scanning microscopy have played a major role in modern cell biology research by permitting imaging of fluorescently tagged macromolecules in living cells. These methods are often used to examine
Jong Seol Yuk et al.
Biosensors & bioelectronics, 26(7), 3213-3218 (2011-01-25)
We present a novel approach to the enhancement of surface plasmon-coupled emission (SPCE) using surface plasmon excitation in a bimetal (Ag/Au) layer and we validate the enhancement by presenting the results of a model human IgG immunoassay. Theoretical calculations using
Anirban Chakraborty et al.
Methods in enzymology, 472, 19-30 (2010-06-29)
We describe the synthesis of phosphine derivatives of three fluorescent probes that have a brightness and photostability suitable for single-molecule fluorescence spectroscopy and microscopy: Alexa488, Cy3B, and Alexa647. In addition, we describe procedures for use of these reagents in azide-specific
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A8138-25MG04061832945309