Przejdź do
A7699
Adenosine 5′-triphosphate disodium salt hydrate
BioXtra, ≥99% (HPLC), from microbial
Adenosine 5′-triphosphate disodium salt hydrate
Synonim(y):
ATP disodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3470,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N5Na2O13P3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
551.14 (anhydrous basis)
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160414
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
EC Number:
213-579-1
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥99% (HPLC)
Solubility:
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
Biological source:
microbial
Color:
white
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
microbial
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
mol wt
551.14 g/mol
impurities
≤0.1% inorganic P, ≤3% solvent content
color
white
pKa 
(1) 4.0, (2) 6.5
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.005%, Ca: ≤0.01%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.05%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
λmax
259 nm
fluorescence
λem 15.4 in 0.1 M phosphate pH 7.0
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
NTBQNWBHIXNPRU-MSQVLRTGSA-L
Application
Adenosine 5γ-triphosphate (ATP) is a central component of energy storage and metabolism in vivo. ATP is use in many cellular processes, respiration, biosynthetic reactions, motility, and cell division. ATP is a substrate of many kinases involved in cell signaling and of adenylate cyclase(s) that produce the second messenger cAMP. ATP provides the metabolic energy to drive metabolic pumps. ATP serves as a coenzyme in a wide array of enzymatic reactions.
Biochem/physiol Actions
P2 purinergic agonist; increases activity of Ca2+-activated K+ channels; substrate for ATP-dependent enzyme systems
P2 purinocepter agonist.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A2383A1852A3377
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
biological source
microbial
biological source
microbial
biological source
microbial (Corynebacterium sp.)
biological source
microbial
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Should I dilute ATP in distilled water for calcium flux imaging experiment in vitro (or HBSS/DMEM medium..) ? Moreover, ATP is stable at 0°C, but should I put the ATP in my 37°C medium at the same temperature or at 0°C ?
    1 answer
    1. This product is recommended to be soluble in water at 50 mg/ml. Aqueous solutions of ATP are stable for months when frozen at –15 °C, and for approximately one week at 0 °C.
      Helpful?
  2. What is the solubility of Product A7699, Adenosine 5´-triphosphate disodium salt hydrate (ATP)?
    1 answer
    1. ATP disodium salt is soluble in water (50 mg/mL), yielding a clear, colorless solution. This solution is mildly acidic (pH approximately 3.5).
      Helpful?
  3. What is the stability of Product A7699, Adenosine 5´-triphosphate disodium salt hydrate (ATP), in solution?
    1 answer
    1. Aqueous solutions of ATP are stable for months when frozen at -15°C and for approximately one week at 0°C. ADP is the first hydrolysis product formed, with additional hydrolysis leading to the formation of AMP. However, ATP solutions are only stable for several hours at 0 °C when dissolved in a trichloroacetic acid solution. In alkaline solution, it rapidly decomposes to inorganic pyrophosphate and adenosine 5'-phosphate even at 0 °C. This information can be found on the product information sheet (under Documents, above.
      Helpful?
  4. What is the water content of Product A7699, Adenosine 5´-triphosphate disodium salt hydrate (ATP)? Does the formula weight listed on the website include water?
    1 answer
    1. The formula weight on the website does not include water as the amount of water in the product will vary from lot to lot. The water content for any specific lot will be reported on the Certificate of Analysis for that lot.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Most stable ATP available
    The only ATP our lab tested that didn't come already hydrolyzed
    Helpful?
  1. 2 Ratings-only reviews