Przejdź do
A1852
Adenosine 5′-triphosphate (ATP) disodium salt hydrate
≥99% (HPLC), microbial (Corynebacterium sp.), powder
Synonim(y):
ATP disodium hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
352,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H14N5O13P3Na2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
551.14 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-579-1
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Biological source:
microbial (Corynebacterium sp.)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
352,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Adenosine 5′-triphosphate (ATP) disodium salt hydrate, vial of 30 mg
biological source
microbial (Corynebacterium sp.)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
packaging
vial of 30 mg
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
NTBQNWBHIXNPRU-MSQVLRTGSA-L
General description
Adenosine 5γ-triphosphate (ATP) is a central component of energy storage and metabolism in vivo. ATP is used in many cellular processes, respiration, biosynthetic reactions, motility, and cell division. ATP is a substrate of many kinases involved in cell signaling and of adenylate cyclase(s) that produce the second messenger CAMP. ATP provides the metabolic energy to drive metabolic pumps.
Application
ATP serves as a coenzyme in a wide array of enzymatic reactions.Adenosine 5′-triphosphate (ATP) disodium salt hydrate is used for tissue preparation and maintenance.[1]
Adenosine 5′-triphosphate (ATP) disodium salt hydrate has been used:
  • in rat hippocampal slice cultures to mimic synaptic signalling[2]
  • in the isolation of plasmid from primary porcine alveolar macrophages (PAMs)
  • as a component of hot reaction kinase buffer for in gel kinase assay
Biochem/physiol Actions
P2 purinergic agonist; increases activity of Ca2+-activated K+ channels; substrate for ATP-dependent enzyme systems
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A6419A2383FLAAS
biological source
microbial (Corynebacterium sp.)
biological source
microbial
biological source
microbial
biological source
bacterial (Corynebacterium sp)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥90%
packaging
vial of 30 mg
packaging
-
packaging
-
packaging
vial of ~1 mg ATP
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)