Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
180,00 zł
Quality Level
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
impurities
endotoxin, tested
solubility
water: 10 mL/vial, clear, colorless
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| technique(s) cell culture | hybridoma: suitable | technique(s) cell culture | hybridoma: suitable | technique(s) cell culture | hybridoma: suitable | technique(s) cell culture | hybridoma: suitable |
| sterility γ-irradiated | sterility γ-irradiated | sterility γ-irradiated | sterility γ-irradiated |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: 10 mL/vial, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A7422-1VL | 04061833384428 |