Przejdź do
H0262
Suplement pożywki HAT (50×) Hybri-Max
lyophilized powder, suitable for hybridoma, BioXtra
Synonim(y):
Suplement HAT, Suplement zawierający hipoksantynę, aminopterynę i tymidynę (HAT)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 vials
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Suplement pożywki HAT (50×) Hybri-Max, γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
Quality Segment
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
impurities
endotoxin, tested
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
HAT Media Supplement (50×) Hybri-Max has been used:
  • in the selection and validation of hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase (HPRT)-deficient clones[1]
  • in the generation of mAbs (monoclonal antibodies)
  • in the luciferase-based bioassay (LUC) assay
Preparation Note
Reconstitute contents of vial with 10 ml sterile cell culture medium. Stock solution is sufficient to prepare 500 ml medium. Final working concentration: 100 μM hypoxanthine, 0.4 μM aminopterin, 16 μM thymidine.
Legal Information
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H0137A5539O5003
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
product line
BioXtra
product line
BioXtra
product line
BioXtra
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)