Przejdź do
A7377
D-Alanine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(R)-2-Aminopropionic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
429,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.09
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
206-418-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1720249
429,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
D-Alanine, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
291 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble
application(s)
detection
peptide synthesis
SMILES string
C[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-UWTATZPHSA-N
General description
Alanine is a non essential amino acid.
Application
D-Alanine has been used:
  • as an amine donor for ω-transaminase mediated (R)-amination
  • as a substrate for the treatment of D-amino acid oxidase (DAAO )-transfected cells[1]
  • to measure the heat capacity of L-alanine single crystal
Biochem/physiol Actions
D-Alanine is the non-proteinogenic form of alanine which is used in bacterial cell wall biosynthesis. D-Alanine is used to study the specificity and kinetics of alanine racemase(s) (alaR).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W381810A762744526
L-Alanine certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
44526
L-Alanine
form
powder
form
-
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥98% (TLC)
assay
-
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
color
white
color
-
color
, Colorless or White
color
white
mp
291 °C (dec.) (lit.)
mp
289 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
314.5 °C
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
Quality Level
300
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A7377-100G04061833384091
A7377-5G04061833384145
A7377-25G04061833384114
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?