Przejdź do
A7236
Anacardic acid
Histone Acetyl transferase (HAT) inhibitor, powder
Synonim(y):
2-Hydroxy-6-pentadecylbenzoic acid, 22:0-Anacardic acid, 6-Pentadecylsalicylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
679,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H36O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.52
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
679,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Anacardic acid,
form
powder
Quality Segment
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCc1cccc(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C22H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(23)21(19)22(24)25/h15,17-18,23H,2-14,16H2,1H3,(H,24,25)
InChI key
ADFWQBGTDJIESE-UHFFFAOYSA-N
Application
Anacardic acid has been used:
  • as a histone acetylase (HAT) inhibitor to study its effects on rat cortical neurons[1]
  • as a positive control in acetylation assay in vitro[2]
  • as an acetylase inhibitor to study its effects on the ribonucleic acid export 1 (Rae-1) protein acetylation that was transfected in human embryonic kidney cells[3]
Biochem/physiol Actions
Anacardic acid is a HAT (Histone Acetyltransferase) inhibitor.
Anacardic acid is a natural bioactive compound derived from the nutshell of Anacardium occidentale. It possesses anti-fungal, anti-bacterial, anti-termite, and molluscicidales activities. Anacardic acid acts as a therapeutic agent against obesity, cancer, inflammatory disorders, and oxidative damage. It functions as an inhibitor of various enzymes such as lipoxygenase (LOX-1), xanthine oxidase, nuclear factor κ B (NFκB) kinase, tyrosinase, and ureases.[4]
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
172050UC305SML1619
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage condition
protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
color
white to beige
color
white
color
white
color
white to light brown
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anacardic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)