Przejdź do
A7229
PUGNAc
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
O-(2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranosylidenamino) N-phenylcarbamate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
866,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H19N3O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.33
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4274031
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
crystals
866,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
crystals
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O\C1=N/OC(=O)Nc2ccccc2
InChI
1S/C15H19N3O7/c1-8(20)16-11-13(22)12(21)10(7-19)24-14(11)18-25-15(23)17-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-13,19,21-22H,7H2,1H3,(H,16,20)(H,17,23)/b18-14-/t10-,11-,12-,13-/m1/s1
InChI key
PBLNJFVQMUMOJY-JXZOILRNSA-N
Application
O-(2-acetamido-2deoxy-D-glucopyranosylidene)amino-N-phenylcarbamate (PUGNAc) has been used to evaluate the effects of silibinin on O-GlcNAc levels of glycoproteins in Adult Retinal Pigment Epithelial-19 (ARPE-19) cells. It has also been used as a component of the HEPES lysis buffer for rat brain samples.
PUGNAc has been used as an inhibitor of O-GlcNAc-β-N-acetylglucosaminidase.[1]
Biochem/physiol Actions
PUGNAc is an in vitro and in vivo inhibitor of peptide O-GlcNAc-β-N-acetylglucosaminidase, the enzyme which removes O-linked N-acetylglucosamine (O-GlcNAc) from O-linked glycosylated proteins.
O-(2-acetamido-2deoxy-D-glucopyranosylidene)amino-N-phenylcarbamate (PUGNAc) induces insulin resistance in 3T3-L1 adipocytes by reducing insulin-prompting phosphorylation of protein kinase B (Akt) and glycogen synthase kinase 3β (GSK3β).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N8759T2144A3007
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
form
crystals
form
powder
form
powder
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A7229-10MG04061833383841
A7229-5MG04061833383858