Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 314,00 zł 266,90 zł |
Informacje o tej pozycji
266,90 zł
Cena katalogowa314,00 złZaoszczędź 15%Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(N)=O
InChI
1S/C42H63N9O8/c1-25(2)22-33(49-38(55)30(18-12-13-21-43)47-39(56)31(46-27(5)52)19-20-35(44)53)41(58)51-36(26(3)4)42(59)50-34(24-29-16-10-7-11-17-29)40(57)48-32(37(45)54)23-28-14-8-6-9-15-28/h6-11,14-17,25-26,30-34,36H,12-13,18-24,43H2,1-5H3,(H2,44,53)(H2,45,54)(H,46,52)(H,47,56)(H,48,57)(H,49,55)(H,50,59)(H,51,58)/t30-,31-,32-,33-,34-,36-/m0/s1
InChI key
DDXTVYDSGCHGAN-PITCCTKHSA-N
Gene Information
human ... APP(351)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay - | assay - |
| form powder | form powder | form solution | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Gene Information human ... APP(351) | Gene Information human ... APP(351) | Gene Information human ... APP(351) | Gene Information human ... APP(351) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A6933-1MG | 04061826671047 |