Przejdź do
A4559
Amyloid β-Protein Fragment 25-35
≥97% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
554,00 zł
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1590,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H81N13O14S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1060.27
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥97% (HPLC)
554,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
composition
Protein Content, ≥80%
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(C)C(NC(=O)C(NC(=O)C(C)NC(=O)CNC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CO)NC(=O)CN)C(C)CC)C(=O)NCC(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCSC)C(O)=O
InChI
1S/C45H81N13O14S/c1-9-24(5)36(43(69)50-21-35(63)52-29(17-23(3)4)40(66)55-28(45(71)72)14-16-73-8)58-44(70)37(25(6)10-2)57-38(64)26(7)51-34(62)20-49-39(65)27(13-11-12-15-46)54-41(67)30(18-32(48)60)56-42(68)31(22-59)53-33(61)19-47/h23-31,36-37,59H,9-22,46-47H2,1-8H3,(H2,48,60)(H,49,65)(H,50,69)(H,51,62)(H,52,63)(H,53,61)(H,54,67)(H,55,66)(H,56,68)(H,57,64)(H,58,70)(H,71,72)
InChI key
WIHBNMPFWRHGDF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... APP(351)
General description
Amyloid β-Protein Fragment 25-35 (Aβ25-35) is derived from the amyloid-β protein.amyloid-β protein, which is mapped to human chromosome 21q21. Aβ25-35 lacks the N-terminal domain and the metal binding site and is majorly generated by proteolytic cleavage of Aβ(1−40) peptides. It has a β-sheet and β-turn structure.[1]
Application
Amyloid β-Protein Fragment 25-35 has been used:
  • to induce neurotoxicity in cortical cultures
  • to induce Alzheimer′s disease in rat model
  • to induce apoptosis in mesenchymal stem cells (MSCs)
Biochem/physiol Actions
Amyloid β-Protein Fragment 25-35 (Aβ25-35) is involved in the pathogenesis of Alzheimer′s disease. Inhibitors of this transition may serve as a potential agent in managing Alzheimer′s disease.[1] It is present in the subiculum and entorhinal cortex neurons of Alzheimer′s brain samples and inclusion-body myositis (IBM) muscle. It binds to receptors present in microglia and is capable of lipid membrane insertion. The functional domain sequence of Aβ comprising of sequence GSNKGAIIGLM elicits neurotrophic and neurotoxic effects. Aβ25-35 exhibits rapid aggregation and displays age dependant neurotoxicity.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A2201A4723A9810
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)