Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1560,00 zł | |
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6280,00 zł 5338,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12N2O3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.63
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6715149
Form:
powder
Quality level:
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
BioReagent
Quality Level
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
solubility
H2O: 2 mg/mL
application(s)
agriculture
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].NCCO\C=C\[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O3.ClH/c7-2-4-11-3-1-5(8)6(9)10;/h1,3,5H,2,4,7-8H2,(H,9,10);1H/b3-1+;/t5-;/m0./s1
InChI key
ZDCPLYVEFATMJF-BTIOQYSDSA-N
Application
Inhibition of ethylene biosynthesis delays ripening of fruits in plants treated with AVG.
(S)-trans-2-Amino-4-(2-aminoethoxy)-3-butenoic acid hydrochloride or AVG has been used as a supplement in medium to grow seeds for germination test.[1]
Biochem/physiol Actions
(S)-trans-2-Amino-4-(2-aminoethoxy)-3-butenoic acid hydrochloride, is an ethylene synthesis inhibitor.[1] It is used to study the roles of ethylene in plant processes such as gravitropism and fasciation/cresting.
Disclaimer
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder or crystals | form powder | form powder |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 2 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: 15 mg/mL, clear |
| application(s) agriculture | application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Antagonism between abscisic acid and ethylene in Arabidopsis acts in parallel with the reciprocal regulation of their metabolism and signaling pathways
Cheng W, et al.
Plant Molecular Biology, 71(1-2), 61-80 (2009)
Arabidopsis seed germination speed is controlled by SNL histone deacetylase-binding factor-mediated regulation of AUX1
Wang Z, et al.
Nature Communications, 7(1-2), 13412-13412 (2016)
Antimetabolites produced by microorganisms. X. L-2-amino-4-(2-aminoethoxy)-trans-3-butenoic acid.
D L Pruess et al.
The Journal of antibiotics, 27(4), 229-233 (1974-04-01)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A6685-25MG | 04061833382707 |
| A6685-5MG | 04061833382714 |