Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 832,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14BNO4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.45
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
832,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
ABH hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +8 to +13°, c = 0.7 in H2O
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OB(O)CCCC[C@H](N)C(O)=O.[H]Cl
InChI
1S/C6H14BNO4.ClH/c8-5(6(9)10)3-1-2-4-7(11)12;/h5,11-12H,1-4,8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
InChI key
XCUVEZUCSHVMRK-JEDNCBNOSA-N
Biochem/physiol Actions
ABH (2(S)-amino-6-boronohexanoic acid) is a highly potent and specific arginase inhibitor that inhibits the LPS-induced increases in pulmonary IL-8, neutrophils and goblet cells as well as airway fibrosis in rodent model of COPD.
ABH is a highly potent and specific arginase inhibitor
Selective inhibition of arginase by ABH in animal models is known to ameliorate the effect of diabetes mellitus type 1, autoimmune encephalitis, chronic asthma and vascular stiffness due to aging. ABH inhibition of arginase restores erectile hemodynamics in aging mouse. Ex vivo studies prove that ABH promotes smooth muscle relaxation stimulated by nitric oxide.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: 5 mg/mL, clear |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?