Przejdź do
A6478
(R,S)-AM1241
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
(R,S)-3-(2-Iodo-5-nitrobenzoyl)-1-(1-methyl-2-piperidinylmethyl)-1H-indole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4510,00 zł
3833,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H22IN3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
503.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
3833,50 zł
Cena katalogowa4510,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
color
yellow
solubility
DMSO: ~18 mg/mL at 60 °C
SMILES string
CN1CCCCC1Cn2cc(C(=O)c3cc(ccc3I)[N+]([O-])=O)c4ccccc24
InChI
1S/C22H22IN3O3/c1-24-11-5-4-6-16(24)13-25-14-19(17-7-2-3-8-21(17)25)22(27)18-12-15(26(28)29)9-10-20(18)23/h2-3,7-10,12,14,16H,4-6,11,13H2,1H3
InChI key
ZUHIXXCLLBMBDW-UHFFFAOYSA-N
Application
(R,S)-AM1241 has been used as a cannabinoid CB2 agonist:
  • to study its inhibitory effect on bone cancer-induced pain and bone loss
  • to study the effect of its interaction with 17βestradiol on proliferation activity in primary human osteoblasts
  • to evaluate the sites of CB2 mediated antinociception in vivo.
Biochem/physiol Actions
Selective CB2 cannabinoid receptor agonist
AM1241 acts as an antinociceptive agent in several animal pain models. It has a potential to delay disease progression in amyotrophic lateral sclerosis (ALS) mouse model. Intrathecal, intravenous or intraperitoneal administration of AM1241 reduces hyperalgesia and allodynia in neuropathic rats.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
J4252G5918SML2769
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
drug control
-
drug control
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
DMSO: ~18 mg/mL at 60 °C
solubility
DMSO: >20 mg/mL (with heating)
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
yellow
color
off-white
color
white to light pink
color
white to beige
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A G Nackley et al.
Neuroscience, 119(3), 747-757 (2003-06-18)
Activation of cannabinoid CB(2) receptors attenuates thermal nociception in untreated animals while failing to produce centrally mediated effects such as hypothermia and catalepsy [Pain 93 (2001) 239]. The present study was conducted to test the hypothesis that activation of CB(2)
AM1241, a cannabinoid CB2 receptor selective compound, delays disease progression in a mouse model of amyotrophic lateral sclerosis
Kim K, et al.
European Journal of Pharmacology, 542(1-3), 100-105 (2006)
A synergistic interaction of 17-$\beta$-estradiol with specific cannabinoid receptor type 2 antagonist/inverse agonist on proliferation activity in primary human osteoblasts
Hojnik M, et al.
Biomedical Reports, 3(4), 554-558 (2015)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A6478-5MG04061832555416
A6478-25MG04061832555409