Przejdź do
G5918
GR 113808
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
1-[2-[(Methylsulfonyl)-amino]ethyl]-4-piperidinyl]methyl 1-methyl-1H-indole-3-carboxylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
804,00 zł
683,40 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H27N3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
393.50
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
683,40 zł
Cena katalogowa804,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to light pink
solubility
DMSO: >20 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cn1cc(C(=O)OCC2CCN(CCNS(C)(=O)=O)CC2)c3ccccc13
InChI
1S/C19H27N3O4S/c1-21-13-17(16-5-3-4-6-18(16)21)19(23)26-14-15-7-10-22(11-8-15)12-9-20-27(2,24)25/h3-6,13,15,20H,7-12,14H2,1-2H3
InChI key
MOZPSIXKYJUTKI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HTR4(3360)
rat ... Htr3a(79246), Htr4(25324)
Application
GR 113808 has been used as a serotonin receptor 4 (5-HT4R) blocker to study its effects on the calcium (Ca2+) transients in rat ventricular cardiomyocytes.[1] It has also been used as a 5-HT4R antagonist to study its effects on de novo enteric neurogenesis in post-embryonic zebrafish.[2]
Biochem/physiol Actions
GR 113808 is a 5-HT4 serotonin receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Legal Information
Sold for research purposes under agreement from Glaxo­Smith­Kline
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S1697SML1280SML1217
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
originator
GlaxoSmithKline
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GR 113808
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)