Przejdź do
A6469
Apelin-13 trifluoroacetate salt
≥95%, APJ receptor agonist, powder
Synonim(y):
Prepro-65-77-Apelin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C69H111N23O16S · C2F3O2
Masa cząsteczkowa:
1663.84
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Assay:
≥95%
Form:
powder
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Apelin-13 trifluoroacetate salt, ≥95%
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)CNC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](Cc2cnc[nH]2)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H]3CCCN3C(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)CCC(N)=O)C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N[C@@H](Cc5ccccc5)C(O)=O
InChI
1S/C69H111N23O16S.C2HF3O2/c1-39(2)32-47(86-58(98)44(17-9-26-78-68(73)74)83-63(103)52-20-12-29-91(52)65(105)45(18-10-27-79-69(75)76)84-56(96)42(71)22-23-54(72)94)59(99)89-50(37-93)61(101)87-48(34-41-35-77-38-81-41)60(100)82-43(16-7-8-25-70)57(97)80-36-55(95)90-28-11-19-51(90)62(102)85-46(24-31-109-3)66(106)92-30-13-21-53(92)64(104)88-49(67(107)108)33-40-14-5-4-6-15-40;3-2(4,5)1(6)7/h4-6,14-15,35,38-39,42-53,93H,7-13,16-34,36-37,70-71H2,1-3H3,(H2,72,94)(H,77,81)(H,80,97)(H,82,100)(H,83,103)(H,84,96)(H,85,102)(H,86,98)(H,87,101)(H,88,104)(H,89,99)(H,107,108)(H4,73,74,78)(H4,75,76,79);(H,6,7)/t42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-;/m0./s1
InChI key
IUOVYCLNUOUEHV-PDGAQFIRSA-N
Gene Information
human ... APLN(8862)
General description
Apelin is a regulatory peptide and a ligand of the APJ receptor. It is a member of the G protein-coupled receptor family. Apelin and APJ are broadly dispersed in the body.
Application
Apelin-13 trifluoroacetate salt has been used to determine whether apelin promotes progression of diabetic nephropathy (DN) by inducing podocyte dysfunction. It has also been used to examine the effects of apelin on myocardial infarction (MI) injury and underlying mechanisms.
Biochem/physiol Actions
Synthetic endogenous peptide agonist for the human APJ receptor, a putative receptor protein related to the angiotensin receptor (AT1). This peptide exerted an acidification-rate-promoting activity in CHO cells expressing the APJ receptor with a median effective concentration (EC50) value of 0.37 nM. Blocks HIV-1 and HIV-2 entry into cells expressing the APJ receptor.
Apelin plays physiological roles in the cytoprotection of many internal organs. It is used to treat insulin resistance and hypertension, but it may also can act as a negative factor. Apelin also regulates cardiovascular diseases.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2083SML2084E3285
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95%
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APLN(8862)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
UniProt accession no.
Q9ULZ1
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)